Print…
Bicina 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
327711000 327710250 327715000
ACRO327711000EA 107 EUR
ACRO327711000 ACRO327710250 ACRO327715000
Bicina 99+% para bioquímica
Bicine
Fórmula: C₆H₁₃NO₄
Ponto de Fusão: 190…192 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004295
Número CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm