Print…
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14550.22 A14550.03 A14550.06 A14550.14
A14550.22EA 1250 EUR
A14550.22 A14550.03 A14550.06 A14550.14
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 54401-85-3 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.500 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 86-88°/1mm Beilstein Reference: 123786 MDL No.: MFCD00051830
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 86…88 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 1,080
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051830
Número CAS: 54401-85-3
EINECS: 259-150-2