Print…
Bis(4-nitrophenyl)carbonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Bis(4-nitrophenyl) carbonate
L00290.06 L00290.14
L00290.06EA 50.3 EUR
L00290.06 L00290.14
Bis(4-nitrophenyl)carbonate ≥98%
Bis(4-nitrophenyl)carbonate
Purity: 98% CAS No.: 5070-13-3 Molecular Formula: C13H8N2O7 Formula Weight: 304.21 Melting Point: 136-139° Beilstein Reference: 1892897
Fórmula: C₁₃H₈N₂O₇
Ponto de Fusão: 136…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007322
Número CAS: 5070-13-3
EINECS: 225-775-4