Print…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl (4-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(4-methoxyphenyl)acetate, Homoanisic acid ethyl ester, 4-Methoxyphenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 4-Methoxyphenylacetate
189840100 189840500
ACRO189840100EA 56.8 EUR
ACRO189840100 ACRO189840500
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester 97%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Ponto de ebulição: 108…111 °C (3 mmHg)
Densidade: 1.097 g/cm³
Ponto de Inflamação: 46 °C
Número MDL : MFCD00040760
Número CAS: 14062-18-1
EINECS: 237-903-6
UN: 3272
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %