Print…
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
157945-250G 157945-50G
SIAL157945-250GEA 334 EUR
SIAL157945-250G SIAL157945-50G
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₃H₂₄BrO₂P
Ponto de Fusão: 205…208 °C
Número MDL : MFCD00011906
Número CAS: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5