Print…
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl 2-(4-bromophenyl)acetate, Ethyl (4-bromophenyl)acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
631353-25G 631353-5G
SIAL631353-25GEA 91.2 EUR
SIAL631353-25G SIAL631353-5G
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Número MDL : MFCD00016333
Número CAS: 14062-25-0