(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 2-(4-bromophenyl)acetate, Ethyl (4-bromophenyl)acetate
B22165.14
B22165.06
B22165.22
B22165.14EA
178
EUR
B22165.14
B22165.06
B22165.22
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 14062-25-0
Molecular Formula: C10H11BrO2
Formula Weight: 243.10
Melting Point: 29-31°
Boiling Point: 88-90°/0.35mm
MDL No.: MFCD00016333
Fórmula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Ponto de ebulição: 88…90 °C (0,35 mmHg) Ponto de Fusão: 29…31 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016333 Número CAS: 14062-25-0 |