(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23040.09
B23040.18
B23040.09EA
46
EUR
B23040.09
B23040.18
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7333-63-3
Molecular Formula: Br(CH2)4P(C6H5)3Br
Formula Weight: 478.22
Melting Point: 206-212°
Beilstein Reference: 3812291
Fórmula:
C₂₂H₂₃Br₂P Ponto de Fusão: 206…212 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00031636 Número CAS: 7333-63-3 |