Print…
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 4-aminophenylacetate, Ethyl (4-aminophenyl)acetate
A11529.06 A11529.14
A11529.06EA 81.5 EUR
A11529.06 A11529.14
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 5438-70-0 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 46-48° MDL No.: MFCD00017569
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 46…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017569
Número CAS: 5438-70-0