(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate
118920250
118920050
ACRO118920250EA
220
EUR
ACRO118920250
ACRO118920050
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 99%
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Ponto de ebulição: 80 °C (,4 mmHg) Densidade: 1,08 g/cm³ Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006411 Número CAS: 39931-77-6 EINECS: 254-707-6 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |