Print…
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate
A14768.06 A14768.14
A14768.06EA 39.7 EUR
A14768.06 A14768.14
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥99%
(3-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 99% CAS No.: 39931-77-6 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.500 Boiling Point: 79-80°/0.4mm Beilstein Reference: 123827 MDL No.: MFCD00006411
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 79…80 °C (0,4 mmHg)
Densidade: 1,086
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006411
Número CAS: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6