Print…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl (3-methoxyphenyl)acetate, Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)acetate
A15070.06 A15070.14
A15070.06EA 150 EUR
A15070.06 A15070.14
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 35553-92-5 Molecular Formula: C11H4O3 Formula Weight: 194.23 Boiling Point: 109-110°/1mm MDL No.: MFCD00026897
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Peso Molecular: 194.23 g/mol
Ponto de ebulição: 109…110 °C (1 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026897
Número CAS: 35553-92-5
EINECS: 252-614-5