Print…
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
270030050 270030250
ACRO270030050EA 61.3 EUR
ACRO270030050 ACRO270030250
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de ebulição: 129…130 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,078 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040914
Número CAS: 1504-58-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %