Print…
3-Phenylpropylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Phenyl-1-propylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P32406-10G P32406-25G
SIALP32406-10GEA 71.6 EUR
SIALP32406-10G SIALP32406-25G
3-Phenylpropylamine, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 221 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,951 g/cm³ (15 °C)
Número MDL : MFCD00008224
Número CAS: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1