3-Phenylpropylamine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Phenyl-1-propylamine
L03023.09
L03023.18
L03023.09EA
34.8
EUR
L03023.09
L03023.18
3-Phenylpropylamine ≥98%
3-Phenylpropylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 2038-57-5
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2NH2
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5250
Odour: Amine-like
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 2205526
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008224
Fórmula:
C₉H₁₃N Peso Molecular: 135.21 g/mol Ponto de ebulição: 220…221 °C Densidade: 0.949 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008224 Número CAS: 2038-57-5 EINECS: 218-012-1 ADR: 8 III |