Print…
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
631310-1G 631310-5G
SIAL631310-1GEA 116 EUR
SIAL631310-1G SIAL631310-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Peso Molecular: 212.2 g/mol
Número MDL : MFCD00016834
Número CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4