Print…
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
H27231.06 H27231.03
H27231.06EA 122 EUR
H27231.06 H27231.03
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid ≥97%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 4385-56-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.21 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 2851658
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Peso Molecular: 212.2 g/mol
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016834
Número CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4