Print…
D-Glucono-1,5-lactona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: GDL, D-Glucono-δ-lactone, D-Gluconic acid-1,5-lactone, delta-Gluconolactone, D-Gluconic acid lactone, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, D-(+)-Glucono-δ-lactone, D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, D-Gluconic acid-δ-lacton, D-(+)-Glucono-1,5-lactone, Gluconolactone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G2164-100G G2164-1KG
SIALG2164-100GEA 55.1 EUR
SIALG2164-100G SIALG2164-1KG
D-Glucono-1,5-lactona, Sigma-Aldrich®
D-Glucono-1,5-lactona
Fórmula: C₆H₁₀O₆
Ponto de ebulição: 385 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 153 °C
Densidade: 1,61 g/cm³ (–5 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006647
Número CAS: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470