Print…
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
E47247-25G E47247-5G
SIALE47247-25GEA 205 EUR
SIALE47247-25G SIALE47247-5G
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006359
Número CAS: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1