Print…
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B23988.06 B23988.14 B23988.22
B23988.06EA 62.4 EUR
B23988.06 B23988.14 B23988.22
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester ≥98%
(2-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Purity: 98% CAS No.: 2739-98-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 69-70°/0.05mm Beilstein Reference: 123817 MDL No.: MFCD00006359
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 69…70 °C (0,05 mmHg)
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Densidade: 1,084
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006359
Número CAS: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1