Print…
Tributylallyltin 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
265550050 265550250
ACRO265550050EA 55.9 EUR
ACRO265550050 ACRO265550250
Tributylallyltin 97%
Tributylallyltin
Fórmula: C₁₅H₃₂Sn
Ponto de ebulição: 88…92 °C (,2 mmHg)
Densidade: 1,068 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010346
Número CAS: 24850-33-7
EINECS: 246-494-3
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %