Print…
Tributylallyltin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
271411-100G 271411-25G 271411-5G
SIAL271411-100GEA 873 EUR
SIAL271411-100G SIAL271411-25G SIAL271411-5G
Tributylallyltin, Sigma-Aldrich®
Tributylallyltin
Fórmula: C₁₅H₃₂Sn
Ponto de ebulição: 88 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00010346
Número CAS: 24850-33-7
EINECS: 246-494-3
UN: 2788
ADR: 6.1,III