Print…
Clorofórmio-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS estabilizada para espectroscopia de RMN
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D
368651000 368655000
ACRO368651000EA 109 EUR
ACRO368651000 ACRO368655000
Clorofórmio-D1 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS estabilizada para espectroscopia de RMN
Clorofórmio-D1
Fórmula: CDCl₃
Peso Molecular: 120.38 g/mol
Ponto de ebulição: 60.8
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000827
Número CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Stabilizer silver foil
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.03 v/v%