(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24833.06
B24833.14
B24833.06EA
39.8
EUR
B24833.06
B24833.14
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7301-93-1
Molecular Formula: BrCH2CH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 450.15
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD04039352
Fórmula:
C₂₀H₁₉Br₂P Ponto de Fusão: 186…189 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04039352 Número CAS: 7301-93-1 |