Print…
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52290.03 H52290.06
H52290.03EA 99.1 EUR
H52290.03 H52290.06
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 21963-41-7 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD00151258
Fórmula: C₈H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151258
Número CAS: 21963-41-7