Print…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
219576-100G 219576-25G 219576-5G
SIAL219576-100GEA 645 EUR
SIAL219576-100G SIAL219576-25G SIAL219576-5G
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₅ClO₃S
Ponto de Fusão: 70 °C
Número MDL : MFCD00064156
Número CAS: 21286-54-4
EINECS: 244-314-8
UN: 3261
ADR: 8,II