Print…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22311.0100 8.22311.9010
8.22311.0100EA 60 EUR
8.22311.0100 8.22311.9010
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064157
Número CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 195 °C decomposes
Molar Mass 232.30 g/mol
pH 0.3 (200 g/l, H2O)