Print…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
21360-100G-F 21360-500G-F
SIAL21360-100G-FEA 70 EUR
SIAL21360-100G-F SIAL21360-500G-F
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid
Fórmula: C₁₀H₁₆O₄S
Ponto de ebulição: 375 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 195 °C
Número MDL : MFCD00064157
Número CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1