(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (máx. 2% H₂O) 98+% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
A16179.14
A16179.22
A16179.36
A16179.14EA
26
EUR
A16179.14
A16179.22
A16179.36
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (máx. 2% H₂O) 98+% (peso seco)
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3144-16-9
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: 196-200° dec.
Beilstein Reference: 2809675
Merck Reference: 14,1734
Optical Rotation: +20° (c=2 in water)
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00064157
Fórmula:
C₁₀H₁₆O₄S Peso Molecular: 232.3 g/mol Ponto de ebulição: 375 Ponto de Fusão: 196…200 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064157 Número CAS: 3144-16-9 EINECS: 221-554-1 UN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 14,1734 |