(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H52293.MD
H52293.03
H52293.06
H52293.MDEA
40.9
EUR
H52293.MD
H52293.03
H52293.06
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid ≥98%
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 46022-05-3
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00062973
Fórmula:
C₈H₁₂O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00062973 Número CAS: 46022-05-3 |