Print…
Acetonitrilo ≥99.5% (por GC)
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
60004-1L 60004-2.5L 60004-4X2.5L 60004-4X5L 60004-5L 60004-6X1L
60004-1LEA 157.35 EUR
60004-1L 60004-2.5L 60004-4X2.5L 60004-4X5L 60004-5L 60004-6X1L
Acetonitrilo ≥99.5% (por GC)
Acetonitrilo
Beilstein Number: 741857
RTECS Number: AL7700000
UNSPSC Code: 12191502
Fórmula: H₃CCN
Ponto de ebulição: 82 °C (1,013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,7857 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Refractive Index n20/D 1.344 (lit.)
Assay (GC) Min. 99.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Vapor Density 1.41 (vs air)
Vapor Pressure 72.8 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 16 %