Print…
Etiqueta de fecho e controlo, close-it food & pharma
Fornecedor: BURKLE
5303-2017 5303-2018 5303-3018 5303-3017 5303-2020 5303-2023 5303-2021 5303-2022 5303-3020 5303-3022 5303-3021 5303-3023 9990-8075
312-0073EA 72.8 EUR
312-0073 312-0074 312-0076 312-0075 312-0094 312-0097 312-0095 312-0096 312-0098 312-0100 312-0099 312-0101 BURK9990-8075
Etiqueta de fecho e controlo, close-it food & pharma
Rótulos
Uma etiqueta de fecho e controlo com um adesivo aprovado para o uso com produtos alimentares. A força do adesivo é quase tão forte como a da etiqueta original. Tal como a etiqueta original, a close-it food & pharma possui uma camada de barreira de folha de alumínio.
  • Ele adere com muita firmeza
  • Permite escrever
  • O adesivo está em conformidade com as diretrizes da FDA e europeias para produtos alimentícios
Isto significa que a food é adequada para colheita de amostras em produtos alimentares, em produtos farmacêuticos, em cosméticos, em aditivos alimentares e mesmo em alimentos congelados, ou seja, em todas as aplicações onde a higiene é particularmente importante.