Print…
Acetonitrilo, teor de água ultra baixo ≥99.5% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), BakerDRY™, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
9035-12EA 277.48 EUR
9035-12 9035-10
Acetonitrilo, teor de água ultra baixo ≥99.5% (por GC, corrigido para o conteúdo de água), BakerDRY™, J.T.Baker®
Acetonitrilo
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Fórmula: H₃CCN
Ponto de ebulição: 81,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45,7 °C
Densidade: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Appearance Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤1 ppm
ACS - Titrable Acid (µeq/g) ≤0.8
ACS - Titrable Base (µeq/g) ≤0.6
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤10.0 ppm