Print…
Acetonitrilo 99,8 GC_ASSAY_METHOD, BAKER ANALYZED®, isocratic HPLC, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
8257.1000EA 89.53 EUR
8257.1000 8257.2500 8257.5000 8257.9010RC 8257.9030RC 8257-333
Acetonitrilo 99,8 GC_ASSAY_METHOD, BAKER ANALYZED®, isocratic HPLC, J.T.Baker®
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Peso Molecular: 41.05 g/mol
Ponto de ebulição: 81.6
Ponto de Fusão: –45.7 °C
Densidade: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (by GC) min. 99.8 %
Residue after Evaporation max. 0.0005 %
Water (H2O) max. 0.1 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 200 nm max. 0.5
at 210 nm max. 0.3
at 220 nm max. 0.2
at 254 nm max. 0.05
at 280 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 190
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable