Print…
Acetonitrilo ≥99.8% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
42880.K2 42880.0F
42880.K2EA 114 EUR
42880.K2 42880.0F
Acetonitrilo ≥99.8% para HPLC
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Peso Molecular: 41.05 g/mol
Ponto de ebulição: 80…82 °C
Ponto de Fusão: –48 °C…–45 °C
Densidade: 0.786
Ponto de Inflamação: 5 °C (41 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 14,70
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM