Print…
Acetonitrilo 99.6% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
423250010 423255000 423250025 423250100
ACRO423250010EA 103 EUR
ACRO423250010 ACRO423255000 ACRO423250025 ACRO423250100
Acetonitrilo 99.6% ACS
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Ponto de ebulição: 81…82 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,781 g/cm³
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.008 meq/g
Titrable base ≤0.0006 meq/g