Print…
Acetonitrilo, extra seco sobre peneira molecular 99.9%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
364310010 364311000 364315000 364310025
364310010.EA 158 EUR
364310010. 364311000. 364315000. 364310025.
Acetonitrilo, extra seco sobre peneira molecular 99.9%, AcroSeal®
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Ponto de ebulição: 81…82 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,781 g/cm³
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 %
GC ≥99.85 %