Print…
Acetonitrilo, extra seco 99.9+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
326811000 326810010 326810025
326811000.EA 78.2 EUR
326811000. 326810010. 326810025.
Acetonitrilo, extra seco 99.9+%, AcroSeal®
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Peso Molecular: 41.05 g/mol
Ponto de ebulição: 81…82 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0.781 g/cm³
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 % (Coulometric)
GC ≥99.90 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Acetamide ≤10 ppm