Print…
Acetonitrilo 99.9% para análise de resíduos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cianeto de metilo
326750010 326750025
ACRO326750010EA 90.5 EUR
ACRO326750010 ACRO326750025
Acetonitrilo 99.9% para análise de resíduos
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Peso Molecular: 41.05 g/mol
Ponto de ebulição: 81.6
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0.781 g/cm³
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %