Print…
Acetonitrilo 99.9%, testado por ECD para análise de resíduos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
326680010 326680025
ACRO326680010EA 92 EUR
ACRO326680010 ACRO326680025
Acetonitrilo 99.9%, testado por ECD para análise de resíduos
Acetonitrilo
Fórmula: H₃CCN
Ponto de ebulição: 81,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –46 °C
Densidade: 0,781 g/cm³
Ponto de Inflamação: 2 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001878
Número CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %