Print…
VWR®, Banhos, de policarbonato com controlador de temperatura MX
Fornecedor: VWR Collection
462-0208EA 3000 EUR
462-0208 462-0207
VWR®, Banhos, de policarbonato com controlador de temperatura MX
Banhos Banhos-maria com agitação
Transparent polycarbonate baths keep samples visible, units feature user friendly MX temperature controller with three control buttons and on-screen prompts.
  • Grande display LCD EasyView™ com alarme ou ícones de avaria e indicações e menus em Inglês
  • Limites superior e inferior das temperaturas ajustáveis pelo utilizador e alarmes de baixo nível de líquido
  • Bomba de pressão de velocidade única
  • Protecção integral da bomba e da bobina de aquecimento
  • Calibração de ponto simples
Capacidades máximas da bomba:
11,9 L/min, 120 mbar
* RT = Ambiente
A convenient slide control enables the flow rate to be easily adjusted, the elevated tank bottom gives secure handholds when lifting or positioning the bath, and is stable on uneven surfaces.
Controller bridge, made from heat and chemical resistant DuraTop™, is easily removed to clean the tank.
17 and 28 litre models have a drain and opening with lid for optional cooling coil, which is ideal for set points near ambient temperature.
Certificações: Em conformidade com os requisitos de segurança da norma DIN 12876-1 Classe I para utilização com líquidos não inflamáveis.
Fornecimento: Fornecido com uma tampa de banho.