Print…
Dessecadores, com tampa de botão
Fornecedor: Brand
65043 65038 65031
BRAA65043EA 467 EUR
BRAA65043 BRAA65038 BRAA65031
Dessecadores, com tampa de botão
Exsicadores Exsicadores, vidro
Borosilicate 3.3 glass with precisely ground flat flanges.
  • Base ring surface is studded to improve stability and help prevent cracks
  • Interchangeable knobbed lid
Certificações: DIN 12491