Print…
Caprylaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.06901.0100 8.06901.0500
8.06901.0100EA 33.3 EUR
8.06901.0100 8.06901.0500
Caprylaldehyde para síntese, Sigma-Aldrich®
Caprylaldehyde
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: ∼171 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼12 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007029
Número CAS: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN: 1989
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01772
Encomendar
Solubility 0.21 g/l (20 °C)
Melting Point 12 - 15 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 167 - 169 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 56 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 6.5 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid