Print…
Caprylaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
129481000 129485000
ACRO129481000EA 27.9 EUR
ACRO129481000 ACRO129485000
Caprylaldehyde 99%
Caprylaldehyde
Fórmula: C₈H₁₆O
Ponto de ebulição: ∼171 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 12…15 °C
Densidade: 0,821 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007029
Número CAS: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN: 1191
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01772
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %