Print…
Cestos para pipetas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
DS5241-0020 DS5241-0040 DS5241-0050
215-0032EA 224 EUR
215-0032 612-1802 215-0034
Cestos para pipetas, Nalgene®
Cestos Cestos para pipetas
Cestos de HDPE, resistentes a químicos protegem as pipetas de vidro contra quebras.
  • Rugged, resilient baskets cushion pipettes and won't corrode
  • Chemically compatible with most acids, bases, alcohols and detergents
Uma grelha perfurada na parte inferior permite encher a câmara a partir do fundo com soluções de limpeza e está rebaixada a 1,9 cm para esvaziar completamente. Usar estes cestos de polietileno de alta densidade dentro dos jarros para pipetas Nalgene™ para imersão das pipetas em soluções de limpeza ou desinfeção, depois esvaziar e transferir para o lavador de pipetas Nalgene™ para lavagem e enxaguamento automático das pipetas. Código de letras com o tamanho para melhor adaptação do jarro e do lavador.