Hexanal ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 66-25-1
Molecular Formula: CH3(CH2)4CHO
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4050
Melting Point: -56°
Boiling Point: 130-131°
Beilstein Reference: 506198
Merck Reference: 14,1760
UN No.: 1207
MDL No.: MFCD00007027
Fórmula:
C₆H₁₂O Ponto de ebulição: 130…131 °C Ponto de Fusão: –56 °C Densidade: 0,834 Ponto de Inflamação: 25 °C (77 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007027 Número CAS: 66-25-1 EINECS: 200-624-5 UN: 1207 ADR: 3,III Merck Index: 14,1760 |