Print…
Hexanal 96% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
151850010 151855000 151850025
ACRO151850010EA 210 EUR
ACRO151850010 ACRO151855000 ACRO151850025
Hexanal 96% estabilizado
Hexanal
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 130…131 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 0,815 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007027
Número CAS: 66-25-1
EINECS: 200-624-5
UN: 1207
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01766
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.810 to 0.820 g/ml
GC ≥95 %
Stabilizer 100 to 500 ppm alpha-Tocopherol
Acid value ≤10 mg KOH/g