Print…
Acetaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00004.0500 8.00004.1000 8.00004.2500 8.00004.9020 8.00004.0501 8.00004.9021 8.00004.9022 8.00004.9150
8.00004.0500EA 34 EUR
8.00004.0500 8.00004.1000 8.00004.2500 8.00004.9020 8.00004.0501 8.00004.9021 8.00004.9022 8.00004.9150
Acetaldeído para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetaldeído
Fórmula: CH₃CHO
Ponto de ebulição: 20,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –123 °C
Densidade: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –27 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006991
Número CAS: 75-07-0
EINECS: 200-836-8
UN: 1089
ADR: 3,I
Merck Index: 12,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de03379d171eda3c733a039cd16293e8ee4a02e2&vid=573943501bd6753f30bb12e41521b99361988998&prid=web&clid=SAPDAM