Print…
Butiraldeído 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
108090010 108091000 108090025
ACRO108090010EA 45.2 EUR
ACRO108090010 ACRO108091000 ACRO108090025
Butiraldeído 99%
Butiraldeído
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 75 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 0,817 g/cm³
Ponto de Inflamação: –12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007023
Número CAS: 123-72-8
EINECS: 204-646-6
UN: 1129
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01591
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
BSC Certification Passes