1-Bromo-2,2-dimethoxypropane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11139.09
A11139.18
A11139.30
A11139.09EA
48.3
EUR
A11139.09
A11139.18
A11139.30
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane ≥98%
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Purity: 98%
CAS No.: 126-38-5
Molecular Formula: C5H11BrO2
Formula Weight: 183.05
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 83-87°/80mm
Beilstein Reference: 2036095
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000208
Fórmula:
BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃ Ponto de ebulição: 83…87 °C (80 mmHg) Densidade: 1,354 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000208 Número CAS: 126-38-5 EINECS: 204-784-7 UN: 3271 ADR: 3,III |